Learn More
Phenolphthalein solution, Indicator, Reag. Ph. Eur., 1% in ethanol, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenolphthalein solution |
| Numero UN | UN1170 |
| Beilstein | 284423 |
| IUPAC Name | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one |
| Peso formulazione | 318.32g/mol |
| Quantità | 30 mL |
| Punto d'infiammabilità | 14°C (57.2°F) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenolphthalein solution
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol