Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenolphthalein solution |
| Nota nome | Indicator, 2% in ethanol |
| Punti di ebollizione | 80°C |
| CAS min. % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS max % | <70.0000%, <50.0000% |
| CAS | 7732-18-5, 77-09-8 |
| Formula lineare | C6H5CH3 |
| Beilstein | 284423 |
| Peso formulazione | 318.32 |
| Grado | Analytical Reagent |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenolphthalein solution
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol