Learn More
Phenolphthalein solution, Indicator solution, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15687030
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Indicator solution
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phenolphthalein solution
Nota nome Indicator solution
Punti di ebollizione 78°C to 79°C
CAS 77-09-8, 64-17-5
CAS max % 0.1000%, 99.9000%
Formula molecolare C20H14O4
Formula lineare C20H14O4
Numero MDL MFCD00005913
Numero UN UN1170
Beilstein 284423
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Grado Analytical Reagent
Imballaggio Glass Bottle
Densità 0.927 g/mL at 20 °C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 17°C