Learn More
Phenolphthalein, TRC
Codice prodotto. 30136328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136328 250 g 250g
30132833 25 g 25g
30007538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP318010250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20 H14 O4
Molecular Weight (g/mol) 318.32
Sinonimo Phenolphthalein, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-, Phenolphthalein (8CI), 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)phthalide, Euchessina, Koprol, Laxogen, Lilo, NSC 10464, NSC 215214, Phthalimetten, Phthalin, Purga, Purgen, Purgophen, Spulmako-lax, TY 9, Trilax
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
Specifica
Materiale o nome chimico Phenolphthalein
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Peso formulazione 318.0892
Percent Purity >95%