Learn More
Phenolphthalein, U.S.P./N.F. grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11438240 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11438240 500 g
11418240 100 g
11428240 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438240 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210260890
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3, 3-bis[4-Hydroxyphenyl]-1-[3H]- isobenzofuranone
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Phenolphthalein
Intervallo percentuale saggio U.S.P./N.F. grade
Densità 1.29g/cm3
Colore White to White/Yellow
Quantità 500 g
Forma fisica Crystals
Peso formulazione 318.3
Grado ACS