Learn More
Phenosafranin
Codice prodotto. 10496373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496373 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10496373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 339340010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Edge
CAS: 81-93-6 | C18H15ClN4 | 322.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phenosafranin
CAS 81-93-6
Punto di fusione >300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H15ClN4
Numero MDL MFCD00036335
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,7363
Sinonimo phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
InChI Key SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
IUPAC Name 10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride
Molecular Weight (g/mol) 322.80
PubChem CID 65732
ChEBI CHEBI:33601
Peso formulazione 322.8
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenosafranin
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.