Learn More
Phenothiazine, 99%
Codice prodotto. 10214800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10214800 500 g Plastic Bottle 500g
10695942 1 kg Plastic Bottle 1kg
10308613 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10214800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130215000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-84-2
Formula molecolare C12H9NS
Molecular Weight (g/mol) 199.28
Numero MDL MFCD00005015
InChI Key WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC Name 10H-phenothiazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenothiazine
Punto di fusione 185.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 371.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 500 g
Beilstein 27, 63
Indice di Merck 15, 7364
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2mg/l (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot acetic acid, freely soluble in benzene and ether, slightly soluble in alcohol and mineral oils, practically insoluble in chloroform and petroleum, ether
Peso formulazione 199.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Prills or Beads
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenothiazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.