Learn More
Phenothiazine S,S-Dioxide, TRC
Codice prodotto. 30137735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137735 500 mg 500mg
30132971 1 g 1g
30008842 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP297600500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1209-66-1
Formula molecolare C12H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 231.27
Sinonimo 5,5-Dioxophenothiazine;
IUPAC Name 10H-phenothiazine 5,5-dioxide
SMILES O=S1(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Phenothiazine S,S-Dioxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,13H
Peso formulazione 231.0354
Percent Purity >95%