Learn More
Phenothiazine, TRC
Codice prodotto. 30135153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135153 500 g 500g
30003536 25 g 25g
17903535 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP318040500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-84-2
Formula molecolare C12 H9 N S
Molecular Weight (g/mol) 199.27
Sinonimo Phenothiazine, Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine
IUPAC Name 10H-phenothiazine
SMILES N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Phenothiazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Peso formulazione 199.0456
Percent Purity >95%