Learn More
Phenothiazine, TRC
Product Code. 30135153
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
25 g
500 g
Unit Size:
25g
500g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30135153 500 g 500g
30003536 25 g 25g
17903535 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30135153 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP318040500G
 Restricted Item
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-84-2
Molecular Formula C12 H9 N S
Molecular Weight (g/mol) 199.27
Synonym Phenothiazine, Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine
IUPAC Name 10H-phenothiazine
SMILES N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Specifications
Quantity 500 g
InChI Formula InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Formula Weight 199.0456
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Phenothiazine
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.