Learn More
Phenoxazine, 97%
Codice prodotto. 10407140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10407140 5 g Bottiglia in vetro 5g
10336870 1 g Bottiglia in vetro 1g
10033763 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10407140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130220050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-67-1
Formula molecolare C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD00005014
InChI Key TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
IUPAC Name 10H-phenoxazine
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Phenoxazine
Punto di fusione 154.0°C to 159.0°C
Colore Gray to Gray-Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 27, 62
Indice di Merck 15, 7365
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder