Learn More
Phenoxyacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11488680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488680 100 g 100g
11414224 500 g 500g
11424224 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488680 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12541.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Phenoxyacetic acid is a flavoring ingredient. Its photodegradation using titanium dioxide as photocatalyst has been studied. Selective separation of penicillin V from phenoxyacetic acid using liquid membranes consisting of 1,2-dichloroethane and Amberlite LA-2 as carrier has been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenoxyacetic acid is a flavoring ingredient. Its photodegradation using titanium dioxide as photocatalyst has been studied. Selective separation of penicillin V from phenoxyacetic acid using liquid membranes consisting of 1,2-dichloroethane and Amberlite LA-2 as carrier has been studied.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-59-8
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00004296
InChI Key LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
IUPAC Name 2-phenoxyacetic acid
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Phenoxyacetic acid
Punto di fusione 98°C to 101°C
Punti di ebollizione 285°C
Punto d'infiammabilità 165°C (329°F)
Quantità 100 g
Beilstein 907949
Indice di Merck 14,7254
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenoxyacetic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenoxyacetic acid