Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422136
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422136 500 mg -
16461416 200 mg -
16452169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16422136 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0431A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Phenoxybenzamine hydrochloride is a nonselective, irreversible, orally active α-adrenoceptor antagonist that is commonly used for the research of hypertension, specifically caused by pheochromocytoma. Phenoxybenzamine hydrochloride also shows antitumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Phenoxybenzamine hydrochloride
CAS 63-92-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H23Cl2NO
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (293.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
Molecular Weight (g/mol) 340.29
Peso formulazione 340.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only