Learn More
Phenoxybenzamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| Peso formulazione | 339.1157 |