Learn More
Phensuximide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phensuximide |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H11NO2/c1-12-10(13)7-9(11(12)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3 |
| Peso formulazione | 189.079 |