Learn More
Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside, TRC
Codice prodotto. 30422287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30422287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3369801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Formula molecolare C12 H16 O5 S
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 272.32
Peso formulazione 272.0718
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.