Learn More
Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside, TRC
Codice prodotto. 30415264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415264 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415264 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP336980500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Formula molecolare C12 H16 O5 S
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 272.32
Peso formulazione 272.0718