Learn More
Phenyl acetate, 97%
Codice prodotto. 10204770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10204770 100 g Bottiglia in vetro 100g
10438110 5 g Bottiglia in vetro 5g
15169183 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10204770 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148771000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122-79-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-79-2
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00008699
InChI Key IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetic acid phenyl ester, phenol acetate, acetylphenol, acetic acid, phenyl ester, acetyl phenol, acetoxybenzene, acetates, acetic acid,phenyl ester, fenylester kyseliny octove, fenylester kyseliny octove czech
PubChem CID 31229
ChEBI CHEBI:8082
IUPAC Name phenyl acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl acetate
Nota nome 97%
Colore Colorless to Brown
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 196.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2C6H5
Indice di rifrazione 1.5010 to 1.5030
Quantità 100 g
Beilstein 06,152
Fieser 01,829
Indice di Merck 15,7379
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca 4g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,soluble in glacial acetic acid
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico