Learn More
Phenyl Acetate, TRC
Codice prodotto. 30012151
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012151 5 g 5g
30006126 25 g 25g
30005259 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012151 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3191505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-79-2
Formula molecolare C8 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Sinonimo (Acetyloxy)benzene, Acetoxybenzene, NSC 27795, Phenol acetate, Phenyl acetate
IUPAC Name phenyl acetate
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetic acid-phenyl ester
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Peso formulazione 136.0524