Learn More
Phenyl benzoate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10296110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10296110 100 g Plastic bottle 100g
10592371 5 g Bottiglia in vetro 5g
10695212 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10296110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162061000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 93-99-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-99-2
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00003072
InChI Key FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid phenyl ester, diphenylcarboxylate, benzoic acid, phenyl ester, benzoic acid phenyl, phenylbenzoate, unii-b8a3wvz590, phenol, benzoate, dsstox_cid_28185, dsstox_rid_82744, dsstox_gsid_48210
PubChem CID 7169
ChEBI CHEBI:86919
IUPAC Name phenyl benzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl benzoate
Nota nome 99%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione 68.0°C to 70.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 298.0°C to 299.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CO2C6H5
Quantità 100 g
Beilstein 09, 116
Indice di Merck 15, 7388
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder