Learn More
Phenyl Benzoate, TRC
Codice prodotto. 30133830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133830 50 g 50g
30011838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133830 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33506050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-99-2
Formula molecolare C13 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Sinonimo Phenyl Benzoate, Benzoic acid, phenyl ester, Phenol, benzoate (7CI), NSC 37086, Phenoxy phenyl ketone, Phenyl benzoate, Phenyl ester benzoic acid
IUPAC Name phenyl benzoate
SMILES O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl Benzoate
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Peso formulazione 198.0681