Learn More
γ-Phenyl-γ-butyrolactone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10488320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10488320 5 g Bottiglia in vetro 5g
10174380 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10488320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175210050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1008-76-0
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00005398
InChI Key AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
PubChem CID 13884
IUPAC Name 5-phenyloxolan-2-one
SMILES O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico γ-Phenyl-γ-butyrolactone
Nota nome 97%
Punto di fusione 36.0°C to 37.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 306.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5415 to 1.5435
Quantità 5 g
Beilstein 17,319
Gravità specifica 1.15
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting