Learn More
Phenyl Chloroformate, TRC
Codice prodotto. 30421255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421255 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421255 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP319880250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl Chloroformate
CAS 1885-14-9
Formula molecolare C7H5ClO2
Quantità 250 g
Sinonimo Carbonochloridic Acid Phenyl Ester, NSC 210946, Phenyl Carbonochloridate, Phenyl Chlorocarbonate, Phenyl Chloroformate, Phenylchloroformic Acid, Phenyloxycarbonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClC(=O)Oc1ccccc1
IUPAC Name phenyl carbonochloridate
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Peso formulazione 155.9978