Learn More
Phenyl chlorothionocarbonate, 99%
Codice prodotto. 10556413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10556413 1 g Bottiglia in vetro 1g
10481061 5 g Bottiglia in vetro 5g
11965731 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10556413 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215490010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1005-56-7 | C7H5ClOS | 172.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1005-56-7
Formula molecolare C7H5ClOS
Molecular Weight (g/mol) 172.63
Numero MDL MFCD00004920
InChI Key KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenyl carbonochloridothioate, phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothioformate, phenyl chlorothioformate, phenyl thioxochloroformate, phenyl chlorothionocarbonate, phenoxythiocarbonyl chloride, chlorothioformic acid phenyl ester, o-phenyl chlorothionoformate, o-phenyl chlorothiocarbonate
PubChem CID 70498
IUPAC Name O-phenyl chloromethanethioate
SMILES ClC(=S)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl chlorothionocarbonate
Colore Yellow
Densità 1.2480g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 83.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC(S)OC6H5
Indice di rifrazione 1.4795 to 1.4815
Quantità 1 g
Beilstein 06,III,609
Fieser 10,306
Gravità specifica 1.248
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 172.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl chlorothionocarbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.