Learn More
Phenyl dichlorophosphate, 99%
Codice prodotto. 10113520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10113520 25 g Bottiglia in vetro 25g
10521554 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130480250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 210.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 770-12-7
Formula molecolare C6H5Cl2O2P
Molecular Weight (g/mol) 210.98
Numero MDL MFCD00002067
InChI Key TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl dichlorophosphate, phenyl phosphorodichloridate, dichlorophenoxyphosphine oxide, phosphorodichloridic acid, phenyl ester, phenylphosphoric dichloride, phenyl phosphorodichlorodate, phenoxydichlorophosphine oxide, phenyldichlorophosphate, phenoxyphosphoryl dichloride, phosphoroyl dichloride phenyl ester
PubChem CID 13038
IUPAC Name dichlorophosphoryloxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl dichlorophosphate
Nota nome 99%
Punto di fusione -1°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.4120g/mL
Punti di ebollizione 241°C to 243°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5OP(O)Cl2
Indice di rifrazione 1.5210 to 1.523
Quantità 25 g
Beilstein 06, 179
Fieser 01,847; 11,410; 12,384; 13,240; 15,146
Indice di Merck 15, 7394
Gravità specifica 1.412
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 210.98
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid