Learn More
Phenyl Dichlorophosphate, TRC
Codice prodotto. 30417712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417712 25 g 25g
30410993 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30417712 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31995025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl Dichlorophosphate
CAS 770-12-7
Formula molecolare C6H5Cl2O2P
Quantità 25 g
Sinonimo Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1
IUPAC Name dichlorophosphoryloxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 210.98
Peso formulazione 209.9404