Learn More
Phenyl disulfide, 99%
Codice prodotto. 10052050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052050 50 g Plastic bottle 50g
15790819 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10052050 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173710500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 882-33-7
Formula molecolare C12H10S2
Molecular Weight (g/mol) 218.33
Numero MDL MFCD00003065
InChI Key GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
PubChem CID 13436
IUPAC Name (phenyldisulfanyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl disulfide
Nota nome 99%
Punto di fusione 58°C to 61°C
Colore White
Punti di ebollizione 191°C to 192°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5S-)2
Quantità 50 g
Beilstein 06, 323
Fieser 05,276; 06,235; 08,210; 10,171; 11,220; 12,514; 13,156
Indice di Merck 15, 3355
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Peso formulazione 218.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl disulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.