Learn More
Phenyl disulfide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-181906
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
882-33-7
C12H10S2
218.33
MFCD00003065
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
13436
(phenyldisulfanyl)benzene
C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
882-33-7
C12H10S2
218.33
MFCD00003065
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
13436
(phenyldisulfanyl)benzene
C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phenyl disulfide
Nota nome 99%
Punto di fusione 58°C to 61°C
Colore White
Punti di ebollizione 191°C to 192°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5S-)2
Quantità 50 g
Beilstein 06, 323
Fieser 05,276; 06,235; 08,210; 10,171; 11,220; 12,514; 13,156
Indice di Merck 15, 3355
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Peso formulazione 218.33
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl disulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.