Learn More
Phenyl ether, 99%
Codice prodotto. 11924711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11924711 10 kg Plastic drum 10kg
10183903 100 g Bottiglia in vetro 100g
10235420 500 g Bottiglia in vetro 500g
10346920 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10627753 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11924711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130600100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-84-8
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00003034
InChI Key USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC Name phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl ether
Punto di fusione 26.0°C to 30.0°C
Densità 1.0730g/mL
Punti di ebollizione 259.0°C
Punto d'infiammabilità 115°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (C6H5)2O
Indice di rifrazione 1.5795 to 1.5815
Quantità 10 kg
Beilstein 06,146
Indice di Merck 15,3357
Gravità specifica 1.073
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viscosità 3.4909 mPa.s (28°C)
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 99%