Learn More
Phenyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxydibenzene |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Peso formulazione | 170.0732 |