Learn More
Phenyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 10245780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245780 500 g Bottiglia in vetro 500g
10503911 100 g Bottiglia in vetro 100g
11925731 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10245780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160975000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-72-0 | C7H5NS | 135.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-72-0
Formula molecolare C7H5NS
Molecular Weight (g/mol) 135.18
Numero MDL MFCD00004798
InChI Key QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanate
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
IUPAC Name isothiocyanatobenzene
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl isothiocyanate
Punto di fusione -21.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1288g/mL
Punti di ebollizione 221.0°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NCS
Indice di rifrazione 1.6490 to 1.6510
Quantità 500 g
Beilstein 12,453
Fieser 01,844; 02,323
Indice di Merck 15,7408
Gravità specifica 1.1288
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosità 1.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 135.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid