Learn More
Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamate, Mikromol™
Codice prodotto. 17902956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902956 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17902956 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1130.430025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
CAS 111974-73-3
Nomi componenti o analita Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H15 N O2 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
SMILES O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
IUPAC Name phenyl N-(2-phenylsulfanylphenyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 321.39
Quantità 25 mg
Peso formulazione 321.0823 g/mol