Learn More
Phenyl N-iso-Propyl-d7-carbamate, CDN
Codice prodotto. 30322401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.25 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322401 0.1 g 0.10g
30316306 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30322401 Fornitore CDN N. del fornitore CDND79500.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methylethyl)carbamic Acid-d7 Phenyl Ester
CAS 1329835-22-4
Formula molecolare C10 D7 H6 N O2
Quantità 0.1 g
Sinonimo Phenyl N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)carbamate, Isopropyl-d7-carbamic acid phenyl ester, Phenyl N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]carbamate, Phenyl N-(isopropyl-d7)carbamate, [1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]carbamic acid phenyl ester, Phenyl isopropylcarbamate-D7 (isopropyl-D7)
InChI Formula InChI=1 S/C10H13NO2/c1-8(2)11-10(12)13-9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,2D3,8 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(=O)Oc1ccccc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name phenyl N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 186.259
Peso formulazione 186.139 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity