Learn More
Phenyl Pentanoate, TRC
Codice prodotto. 30428604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428604 1 g -
30417966 5 g 5g
30416558 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30428604 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3078861G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20115-23-5
Formula molecolare C11 H14 O2
Molecular Weight (g/mol) 178.228
IUPAC Name phenyl pentanoate
SMILES CCCCC(=O)Oc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl Pentanoate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-11(12)13-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Peso formulazione 178.099