Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatography Media
Used for capture and intermediate purification requiring low to medium hydrophobicity
186.00€ - 769.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For Capture and Intermediate PurifiCatIon Requiring Low to Medium Hydrophobicity
Matrix 6% Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 13
Tipo di legante Phenyl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10505210
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17-0965-05
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (low sub) 200 mL
769.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10343340
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17-0973-05
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (high sub) 200 mL
769.00€
200mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10231400
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17-0965-10
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (low sub) 25 mL
186.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10348259
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17-0973-10
Phenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (high sub) 25 mL
186.00€
25mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Base matrix derivatized via uncharged, chemically-stable ether linkages
  • Two levels of substitution help find optimal selectivity and binding capacity for given application
  • Hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific binding
  • Hydrophobic interaction chromatography (HIC) media composed of cross-linked 6% agarose beads modified with standard aromatic phenyl groups via uncharged, chemically-stable ether linkages
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
  • Degree of substitution for low sub HIC media is ∽25μmol phenyl/mL gel
  • Degree of substitution for high sub HIC media is ∽40μmol phenyl/mL gel
Specifica
Specifica
For Capture and Intermediate PurifiCatIon Requiring Low to Medium Hydrophobicity
6% Cross-Linked Agarose
3 to 13
Phenyl