Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ High Performance Media
Codice prodotto. 10668502 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10668502 75 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10668502 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17108201
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for intermediate and polishing step purification steps
  • Hydrophobic interaction chromatography (HIC) media composed of highly cross-linked agarose beads with aromatic phenyl functional groups
  • High resolution due to smaller 34μm bead size
  • Chemical stability for effective CIP and sanitization
  • Available in prepacked columns such as HiPrep™, HiScreen™, and HiTrap™ plus laboratory and BioProcess pack sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 75 mL
Stabilità Stable in commonly used aqueous Buffers: 1 M NaOH, 1 M Acetic Acid, 30% Acetonitrile, 70% Ethanol, 30% Isopropanol, 6 M Guanidine-Hydrochloride, 8 M Urea, , 3 M Ammonium sulfate, Ionic Detergents, Non-ionic detergents, polar organic solvents, 2% Sodium Dodectyl Sulfate
Da utilizzare con (applicazione) For Intermediate PurifiCatIon and Polishing AppliCatIons
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Product Type Phenyl Sepharose High Performance Media
Portata 100 to 200 cm/Hoμr
Dimensione particelle 24 to 44 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza letto (sistema metrico) 30 cm
Pressione max 300 kPa
Matrix 6% Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 13
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Phenyl
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl Sepharose High Performance
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.