Learn More
Phenyl sulfide, 99%
Codice prodotto. 10591951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591951 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10193130 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10591951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130951000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-66-2
Formula molecolare C12H10S
Molecular Weight (g/mol) 186.27
Numero MDL MFCD00003064
InChI Key LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC Name phenylsulfanylbenzene
SMILES S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl sulfide
Nota nome 99%
Punto di fusione -40°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 296°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2S
Indice di rifrazione 1.6317 to 1.6337
Quantità 100 mL
Beilstein 06, 299
Fieser 06,241
Indice di Merck 15, 3371
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot alcohol,miscible with benzene,ether and carbon disulfide
Peso formulazione 186.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.