Learn More
Phenyl sulfoxide, 97%
Codice prodotto. 10616722 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616722 100 g Bottiglia in vetro 100g
10407720 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10616722 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130971000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 945-51-7
Formula molecolare C12H10OS
Molecular Weight (g/mol) 202.27
Numero MDL MFCD00002085
InChI Key JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
IUPAC Name benzenesulfinylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl sulfoxide
Nota nome 97%
Punto di fusione 66.0°C to 71.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 206.0°C to 208.0°C (13.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2SO
Quantità 100 g
Beilstein 06, 300
Fieser 01,348; 17,365
Peso formulazione 202.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder