Learn More
Phenyl Sulphone, TRC
Codice prodotto. 30135152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135152 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30135152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33687025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl sulfone
CAS 127-63-9
Formula molecolare C12 H10 O2 S
Quantità 25 g
Sinonimo Dapsone, Benzene, 1,1′-sulfonylbis-
InChI Formula InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name benzenesulfonylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 218.27
Peso formulazione 218.0402