Learn More
Phenyl Vinyl Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30420709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30420709 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3383301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phenyl Vinyl Sulfone
CAS 5535-48-8
Formula molecolare C8H8O2S
Quantità 1 g
Sinonimo (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl Phenyl Sulfone, NSC 35394, URI 744, Vinylsulfonylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC Name ethenylsulfonylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 168.21
Peso formulazione 168.0245