Learn More
Phenylacetaldehyde, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10292332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10292332 500 g Bottiglia in vetro 500g
10058311 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10292332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370915000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-78-1
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00006993
InChI Key DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC Name 2-phenylacetaldehyde
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetaldehyde
Nota nome 98%
Acidità 5mg KOH/g max.
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0290g/mL
Punti di ebollizione 193.0°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CHO
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.5320
Quantità 500 g
Beilstein 07, 292
Indice di Merck 15, 7377
Gravità specifica 1.029
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.210g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Stabilizzatore approx. 0.01% citric acid
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylacetaldehyde, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.