Learn More
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-181945
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-dimethoxyethylbenzene
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-dimethoxyethylbenzene
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Materiale o nome chimico Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Nota nome 98%
Acidità 1mg KOH/g max.
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0040g/mL
Punti di ebollizione 219°C to 221°C (754.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C10H14O2
Formula lineare C6H5CH2CH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.495
Quantità 5 g
Beilstein 07, 293
Gravità specifica 1.004
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2 parts of 70% alcohol
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid