Learn More
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
Nota nome | 98% |
Acidità | 1mg KOH/g max. |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.0040g/mL |
Punti di ebollizione | 219°C to 221°C (754.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 83°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |