Learn More
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal, 98%
Codice prodotto. 11453008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453008 100 g 100g
11463008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453008 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18730.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 101-48-4 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-48-4
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00008487
InChI Key WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 60995
IUPAC Name 2,2-dimethoxyethylbenzene
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Specifications
Materiale o nome chimico Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Densità 1.004
Punti di ebollizione 220°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.494
Quantità 100 g
Beilstein 879360
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 98%