Learn More
Phenylacetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30050265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050265 25 mg 25mg
30049652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050265 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0169.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenylacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Nomi componenti o analita Phenylacetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Phenylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC Name 2-phenylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 135.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 135.0684 g/mol