Learn More
Phenylacetic acid, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenylacetic acid |
| Punto di fusione | 75.0°C to 78.0°C |
| Densità | 1.0800 g/mL |
| Punti di ebollizione | 265.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 132°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CH2CO2H |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 09, 431 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phenylacetic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.