Learn More
Phenylacetic acid hydrazide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10264750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10264750 25 g Bottiglia in vetro 25g
10415105 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10264750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130290250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 937-39-3 | Molecular Formula: C8H10N2O | Molecular Weight: 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 937-39-3
Formula molecolare C8H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00007612
InChI Key FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide
PubChem CID 70301
IUPAC Name 2-phenylacetohydrazide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetic acid hydrazide
Punto di fusione 115.0°C to 117.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CONHNH2
Quantità 25 g
Beilstein 09, 446
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylacetic acid hydrazide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.