Learn More
Phenylacetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17974546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17974546 100 mg 100mg
17954596 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17974546 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0160.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Phenylacetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetic Acid
CAS 103-82-2
Nomi componenti o analita Phenylacetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzylpenicillin Benzathine Imp. B (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. B (EP), Benzylpenicillin Procaine Imp. E (EP), Cyclopentolate Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclopentolate Imp. B (EP), Tropicamide Imp. D (EP), Tropicamide USP Related Compound D, Tropicamide USP RC D, Phenylacetic Acid, Benzeneacetic acid, Acetic acid, phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid, NSC 125718, PAA, Phenylethanoic acid, alpha-Toluic acid, omega-Phenylacetic acid, BRL-2853, Benzylpenicillin Potassium Ph Eur Impurity B, BRL-955, USP Amoxicillin Related Compound A, Ph Eur Amoxicillin Impurity A, Penicinic acid (1), Penicinic acid (2), 8-Hydroxypenillic acid (8-HPA), Phenylacetic acid, Tropicamide Related Compound D, Benzylpenicillin Benzathine Impurity B, Benzylpenicillin Potassium Impurity B, Benzylpenicillin Procaine Impurity E, Carbenicillin Sodium Impurity B, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity B, Tropicamide Impurity D, Carbenicillin Impurity B, Cyclopentolate Impurity B, Benzylpenicillin Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC Name 2-phenylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 136.0524 g/mol