Learn More
Phenylacetyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10479630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10479630 500 g 500g
10143660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10479630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130305000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-80-0
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Numero MDL MFCD00000729
InChI Key VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC Name 2-phenylacetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Phenylacetyl chloride
Nota nome 98%
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C to 95.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2COCl
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.5330
Quantità 500 g
Beilstein 09,436
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 98%