Learn More
Phenylacetyl Disulfide, TRC
Codice prodotto. 30412403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412403 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412403 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP335598100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetyl Disulfide
CAS 15088-78-5
Formula molecolare C16 H14 O2 S2
Quantità 100 mg
Sinonimo Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS
InChI Formula InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
IUPAC Name S-(2-phenylacetyl)sulfanyl 2-phenylethanethioate
Molecular Weight (g/mol) 302.411
Peso formulazione 302.044